Få mere at vide
Cytiva CNBr-aktiveret Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media
Artikelnummer. 11550804 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11550804 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11550804 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17098101
Anvendes til kobling af store aminoholdige ligander
  • Harpiks sammensat af tværbundne 4% agaroseperler, der er blevet præaktiveret med cyanogenbromid
  • Proteiner og andre molekyler indeholdende primære aminogrupper kobles direkte til præaktiveret gel
  • Giver mulighed for multi-point vedhæftning af proteinligander, hvilket minimerer ligandlækage
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 g
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere, forudsat at liganden modstår pH eller det kemiske miljø
Til brug med (applikation) Til kobling af store aminoholdige ligander
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Produkttype CNBr-aktiveret Sepharose 4 Fast Flow Media
Flowhastighed 150 til 250 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 9,84''.
Højde (metrisk) Seng 25 cm
Inkluderer Analysecertifikat
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 4% tværbundet agarose
pH-område 3 til 11
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Cyanogenbromid aktiveret