Få mere at vide
VELP Scientifica CN 802 Carbon Nitrogen Elemental Analysator
Artikelnummer. 30213536 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
Elementær analysator
Artikelnummer. Type
30213536 Elementær analysator
1 options
Artikelnummer. 30213536 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. F30800090
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
En hurtig, alsidig og meget følsom elementær analysator til samtidig bestemmelse af kulstof (Total og TOC) og nitrogen, der spænder fra mikro- til makroprøvevægte.
Hurtig, alsidig og meget følsom elementær analysator til samtidig bestemmelse af kulstof (Total og TOC) og nitrogen, der spænder fra mikro- til makroprøvevægte. CN 802 tilbyder høj ydeevne på både faste og flydende prøver, der fungerer efter internationale standarder som f.eks AOAC , AACC, ASBC, ISO , DIN, IFFO, OIV, ASTM og EPA.
HURTIG C/N BESTEMMELSE
  • CN 802 udfører analyse af både kulstof og nitrogen på kun 3-5 minutter.
  • Quickens start- og dvaletilstand sikrer hurtig driftsopsætning med mulighed for lækagetest pr. zone
FLEKSIBEL
  • Fuldautomatisk bestemmelse af TC, TOC, TIC, TN og Carbon/nitrogen ratio på både faste og flydende prøver.
  • Ved hjælp af dedikeret tilbehør er det muligt at analysere væskeprøver med høj følsomhed og nøjagtighed.
PRÆCIS
  • HighSensIR-detektoren (ikke-dispersiv infrarød detektor) og LoGas™ TCD (Thermal Conductivity Detector) designet af VELP garanterer uovertruffen præcision og uovertruffen LOD.
EFFEKTIV
  • Den fuldautomatiske og pålidelige forbrændingsmetode af CN 802 sammen med DriStep™ vandlås giver reduceret pris pr. analyse.
  • Den autosampler med 30 positioner, der kan udvides med 3 ekstra diske, sikrer maksimal produktivitet og oppetid.
ALSIDIG
  • CN 802 fungerer med faste, flydende og dejagtige prøver på op til 1 gram.
  • Sømløst valg af bæregas mellem Helium og Argon uden hardwareændringer og uden hukommelseseffekt.
SMART og SIKKER
  • CN 802 er nem at bruge takket være den brugervenlige CNSoft™ software som er udstyret med maksimal sikkerhedskontrol af instrumentet.
  • VELP Ermes cloud-forbindelse vil levere en ny brugeroplevelse og smarte arbejdsgange
Tekniske data
Type Elementær analysator
Detektor type Termisk ledningsevnedetektor, HighSensIR
Til brug med (applikation) Miljøvidenskab, Agronomi, Fødevaresikkerhed, Organisk kemi