Få mere at vide
Cole-Parmer™ CN-200 Series Digital Varme Controller
Artikelnummer. 17932851 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +800 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17932851 -10 °C til +800 °C
1 options
Artikelnummer. 17932851 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3258700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9645.00 DKK
    8557.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 1087.02 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Få nøjagtig temperaturkontrol af varmeudstyr i dit laboratorium med CN-200 Series Digital Heating Controller
  • Tre-cifret LED-display giver dig mulighed for at indstille en °1 C opløsning over et område fra -10 til +800 °C
  • Frontpanelets op- og nedkontrol gør det nemt at programmere
  • Ideel til opvarmning af kapper eller eller varmebånd
  • Alsidig bordplade digital varmeregulator kan bruges på tre måder: i on/off-tilstand med hysterese-sløjfen, der styrer strømskifte, som en PID-regulator eller blot som en temperaturmåler ved hjælp af en sonde.
  • Prøvetemperaturer vises på et letlæseligt LED-display. Brug den medfølgende PTFE-beklædte termometerprobe til målinger op til 250 °C eller bestil valgfri temperatursonde 32587-98 til måling op til 800 °C.
  • Der er et 5-benet DIN-stik på controlleren til sonden.
  • Robust zink trykstøbt ydre hus er velegnet til bordpladebrug eller vægmontering. Bageste klemme accepterer en standard 1/2 in. (12,5 mm) stang til montering på et støttestativ eller ramme.
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 °C
Temperatur (engelsk) Maksimum 1472 °F
Højde (metrisk) 80 mm
Inkluderer Platinum RTD termometersonde (°maks. 250 C), vægmonteringsbeslag, strømledning
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 1472 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 800 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +800 °C
Bredde (metrisk) 120 mm
Watt 1500 W
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Model- CN-200D
Sensortyper Platin RTD
Oversigt Digital varmeregulator
Display Type 3-cifret LCD
Type Temperaturregulator
Spænding 230 VAC
Strømkrav 230 VAC