Få mere at vide
Electrothermal™ CMUV20/CL Varmekappe
Artikelnummer. 13147796
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13147796 20 l Hver
1 options
Artikelnummer. 13147796 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3601320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38649.72 DKK
    27218.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 11431.53 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CMUV-varmekapperne tillader opvarmning af store volumener med fordelene ved CMU-varmekapperne. Med sit V-formede design kan Erlenmeyer-kolber, løgformede beholdere og rundbundede kolber bruges.
  • Bundindløb til Erlenmeyer-kolber
  • Store mængder også i glaskolber
  • 3 separate varmekredse, der kan styres uafhængigt (øverst, i midten, forneden)
  • “Cool-touch” bolig
  • Driftstemperaturer op til 450 °C
  • Indikatorlys til tænd/sluk og betjening
  • Udskifteligt, isoleret varmeelement
  • Stativ stangklemme medfølger
  • Reguleret
Tekniske data
Design V-form
Kapacitet (metrisk) 20 l
Dybde (metrisk) 485 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 485 x 485 x 300mm
Til brug med Erlenmeyer-kolber, løgkar, rundbundskolber
Højde (metrisk) 300 mm
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 3000W
Inkluderer Stand stang klemme
Model- CMUV20/CL
Form Pære
Vægt (metrisk) forsendelse 8.5kg
Bredde (metrisk) 485mm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C