Få mere at vide
Electrothermal™ CMUA Series omrøring/varmekapper
Artikelnummer. 15643727
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15643727 500 ml Hver
15583162 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15643727 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3601304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8335.00 DKK
    6819.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 1515.80 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Magnetisk omrører og varmekappe i én praktisk enhed
  • Optimeret varmeoverførsel
  • Fleksibelt oprullet varmeelement vikler varmeren rundt om rundbundet kolbe
  • Sikker håndtering er sikret med køligt ydre
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Dybde (engelsk) 8.625 tommer.
Dybde (metrisk) 21.9075 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 106 mm
Til brug med Kolber
Højde (engelsk) 6,75 tommer.
Højde (metrisk) 17.145 cm
Længde (metrisk) 21.9075 cm
Spænding 230 V
Produkttype Omrøringsvarmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Strømstyrke 2,5 A