Få mere at vide
Electrothermal™ CMUA Series omrøring/varmekapper
Artikelnummer. 15583162
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15583162 100 ml Hver
15643727 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15583162 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3601300
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Magnetisk omrører og varmekappe i én praktisk enhed
  • Optimeret varmeoverførsel
  • Fleksibelt oprullet varmeelement vikler varmeren rundt om rundbundet kolbe
  • Sikker håndtering er sikret med køligt ydre
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Dybde (engelsk) 6.875 tommer.
Dybde (metrisk) 17.4625 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 67 mm
Til brug med Kolber
Højde (engelsk) 5.875 tommer.
Højde (metrisk) 14.9225 cm
Længde (metrisk) 17.4625 cm
Spænding 230 V
Produkttype Omrøringsvarmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Strømstyrke 1 A