Få mere at vide
Electrothermal™ CMUA Series kontrolleret omrørerkappe
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
5000 ml
Dimensioner (L x B x H):
220 x 220 x 170 mm
320 x 320 x 220 mm
Watt:
380 W
800 W
Vægt (metrisk) forsendelse:
1,75 kg
2,75 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Det elektriske kredsløb til omrøring er indbygget i bunden af varmelegemet, hvilket muliggør kraftig omrøring over en lang række opløsningsvolumener og viskositeter ved hjælp af en magnetisk omrørerstang.
- Ideel til travle laboratorier med flere brugere, da de er meget sikre at bruge
- Metalkasse designet til at forblive kølig, når den er i drift.
- Omrøringshastigheden er tovejsbestemt og let justerbar
- Kontakten til automatisk genindfangning kan aktiveres i tilfælde af en midlertidig afbrydelse i magnetisk omrøring.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 220 x 220 x 170 mm |
| Spænding | 230 V |
| Elektriske krav | 230v 50/60Hz, 380w, Med UK og EU stik |
| Materiale | Pulverlakeret aluminium |
| Strømforsyningsdetaljer | UK og EU stik |
| Hastighed | op til 2000 rpm |
| Watt | 380 W |
| Vægt (metrisk) forsendelse | 1,75 kg |
| Temperatur (metrisk) | 450 °C |
| Vis mere |