Få mere at vide
Electrothermal™ CMUA Series kontrolleret omrørerkappe
Artikelnummer. 13137796
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
5000 ml
Dimensioner (L x B x H):
220 x 220 x 170 mm
320 x 320 x 220 mm
Watt:
380 W
800 W
Vægt (metrisk) forsendelse:
1,75 kg
2,75 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Watt Vægt (metrisk) forsendelse Pakningsstørrelse
13137796 1000 ml 220 x 220 x 170 mm 380 W 1,75 kg Hver
12509717 5000 ml 320 x 320 x 220 mm 800 W 2,75 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13137796 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3601306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8450.00 DKK
    6549.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 1900.67 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CMUA Electromantles deler alle de fremragende funktioner i CMU Electromantle , men med den ekstra funktionalitet af magnetisk omrøring. For nemheds skyld og sikkerhed er det elektriske kredsløb til omrøring indbygget i bunden af varmeren, hvilket muliggør kraftig omrøring over en lang række opløsningsvolumener og viskositeter ved hjælp af en magnetisk omrørerstang.
  • Det elektriske kredsløb til omrøring er indbygget i bunden af varmelegemet, hvilket muliggør kraftig omrøring over en lang række opløsningsvolumener og viskositeter ved hjælp af en magnetisk omrørerstang.
  • Ideel til travle laboratorier med flere brugere, da de er meget sikre at bruge
  • Metalkasse designet til at forblive kølig, når den er i drift.
  • Omrøringshastigheden er tovejsbestemt og let justerbar
  • Kontakten til automatisk genindfangning kan aktiveres i tilfælde af en midlertidig afbrydelse i magnetisk omrøring.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Dimensioner (L x B x H) 220 x 220 x 170 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230v 50/60Hz, 380w, Med UK og EU stik
Materiale Pulverlakeret aluminium
Strømforsyningsdetaljer UK og EU stik
Hastighed op til 2000 rpm
Watt 380 W
Vægt (metrisk) forsendelse 1,75 kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz