Få mere at vide
Electrothermal™ CMU-serien ukontrolleret kappe
Artikelnummer. 12745965
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensioner (L x B x H):
175 x 175 x 150 mm
320 x 320 x 220 mm
Watt:
200 W
500 W
800 W
Vægt (metrisk) forsendelse:
0,75 kg
2,75 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Watt Vægt (metrisk) forsendelse Pakningsstørrelse
12745965 3000 ml 320 x 320 x 220 mm 500 W 2,75 kg Hver
11592704 250 ml 175 x 175 x 150 mm 200 W 0,75 kg Hver
11542714 5000 ml 320 x 320 x 220 mm 800 W 2,75 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12745965 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3600326
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Dobbelt smeltet og jordet for sikkerhed. Electrothermal™ CMU Series Uncontrolled Mantle kræver en controller såsom MC5 eller MC242.
  • Værdifuld til stinkskab eller fjernarbejde
  • Skal bruges sammen med en controller; anbefalede controllere er MC5 og MC242
  • Rundbundet kolbekapacitet på mellem 50mL til 5000mL
  • “Cool at røre ved” ydre beklædning
  • Elementtemperaturer op til 450 °C
  • Indikatorlamper til strøm- og varmedrift
  • Udskiftelig isoleret varmepatron
  • Robust, let at rengøre pulverlakeret aluminiumskabinet
  • Skridsikre fødder og støttestangsbeslag (støttestænger medfølger ikke)
  • Fleksible oprullede varmeelementer absorberer stød, hvilket minimerer risikoen for, at kolben går i stykker
  • Varmeelementet er fastgjort til en stiv termisk isolerende patron for at sikre maksimal varmeoverførsel og støtte
  • Sikkerhedsfunktioner inkluderer en jordet rustfri stålskærm, der dækker varmeelementet og dobbeltsikringer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3000 ml
Dimensioner (L x B x H) 320 x 320 x 220 mm
Spænding 230 V
Materiale Pulverlakeret aluminium
Strømforsyningsdetaljer UK og EU stik
Watt 500 W
Vægt (metrisk) forsendelse 2,75 kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz