Få mere at vide
Electrothermal™ CMU-serien kontrolleret kappe
Artikelnummer. p-7083406
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Dimensioner (L x B x H):
175 x 175 x 150mm
220 x 220 x 170mm
Watt:
100W
330w
380W
Vægt (metrisk) forsendelse:
0.75kg
1.5kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15531620
Brand: Electrothermal™ 0301223
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i kemi til at opvarme væsker i rundbundede kolber. Electrothermal™ CMU Series Controlled Mantle inkluderer en jordskærm i rustfrit stål, der dækker elementet og er dobbelt smeltet for ekstra sikkerhed.
  • 'Brænd af'-proceduren i slutningen af fremstillingsprocessen muliggør brug lige ud af æsken.
  • Inkluderer jordet jordskærm og dobbeltsikringer
  • Automatisk udkobling for at beskytte brugeren mod elektrisk stød.
  • Rundbundet kolbekapacitet på mellem 50 til 5000 ml
  • Elementtemperaturer op til 450 °C
  • Indbygget energiregulator
  • Indikatorlamper til strøm- og varmedrift
  • Udskiftelig isoleret varmepatron
  • En let at rengøre pulverlakeret aluminium ydre beklædning
  • “Cool-to-the-touch” ydre
  • Skridsikre fødder og støttestangsbeslag
  • Støttehjul medfølger ikke
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Dimensioner (L x B x H) 175 x 175 x 150mm
Højde (metrisk) 150 mm
Længde (metrisk) 175 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 100W
Materiale Pulverlakeret aluminium
Watt 100W
Vægt (metrisk) forsendelse 0.75kg
Bredde (metrisk) 175m
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz