Få mere at vide
Electrothermal™ CMU-serien kontrolleret kappe
Artikelnummer. 15541620
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
1000 ml
Dimensioner (L x B x H):
175 x 175 x 150 mm
220 x 220 x 170 mm
Watt:
100 W
330 W
380 W
Vægt (metrisk) forsendelse:
0,75 kg
1,5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Watt Vægt (metrisk) forsendelse Pakningsstørrelse
15541620 500 ml 220 x 220 x 170 mm 330 W 1,5 kg Hver
15531620 100 ml 175 x 175 x 150 mm 100 W 0,75 kg Hver
15551620 1000 ml 220 x 220 x 170 mm 380 W 1,5 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15541620 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 0301243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5235.00 DKK
    4738.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 496.05 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Anvendes i kemi til at opvarme væsker i rundbundede kolber. Electrothermal™ CMU Series Controlled Mantle inkluderer en jordskærm i rustfrit stål, der dækker elementet og er dobbelt smeltet for ekstra sikkerhed.
  • 'Brænd af'-proceduren i slutningen af fremstillingsprocessen muliggør brug lige ud af æsken.
  • Inkluderer jordet jordskærm og dobbeltsikringer
  • Automatisk udkobling for at beskytte brugeren mod elektrisk stød.
  • Rundbundet kolbekapacitet på mellem 50 til 5000 ml
  • Elementtemperaturer op til 450 °C
  • Indbygget energiregulator
  • Indikatorlamper til strøm- og varmedrift
  • Udskiftelig isoleret varmepatron
  • En let at rengøre pulverlakeret aluminium ydre beklædning
  • “Cool-to-the-touch” ydre
  • Skridsikre fødder og støttestangsbeslag
  • Støttehjul medfølger ikke
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Dimensioner (L x B x H) 220 x 220 x 170 mm
Spænding 230 V
Materiale Pulverlakeret aluminium
Strømforsyningsdetaljer UK og EU stik
Watt 330 W
Vægt (metrisk) forsendelse 1,5 kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz