Få mere at vide
CMPF, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CMPF |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vægt | 240.0998 |
| Procent renhed | >95% |