Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CMPD101
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18744519
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18744519 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18744519 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5642/10
Potent and selective GRK2/3 inhibitor
CMPD101 is a potent and selective GRK2/3 inhibitor (IC50 values are 32 and 54 nM for GRK3 and GRK2, respectively). Exhibits selectivity for GRK2/3 over GRK1/5. Reduces DAMGO -induced desensitization and internalization of μ-opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[[[4-Methyl-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl]amino]-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide
CAS 865608-11-3
Mængde 10 mg
Mål G Protein (Heterotrimeric) Inhibitors
Molekylær formel C24H21F3N6O
Formel vægt 466.46
Renhed >98%