Få mere at vide
CMPD101, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CMPD101 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21F3N6O/c1-33-21(31-32-22(33)16-9-11-28-12-10-16)15-29-19-7-4-6-17(13-19)23(34)30-14-18-5-2-3-8-20(18)24(25,26)27/h2-13,29H,14-15H2,1H3,(H,30,34) |