Få mere at vide
Molecular Probes™ CML Latex Beads, 4 % w/v, 1,0μ m
Artikelnummer. 11540136
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 11540136
Brand: Molecular Probes™ C37483
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. På grund af den måde, hvorpå polystyrenkæderne arrangerer sig i perlen, er overfladen meget hydrofob af karakter, hvilket gør disse ideelle materialer til adsorption af materialer såsom proteiner.
Disse carboxylatmodificerede (CML) latexpartikler fremstilles ved at copolymerisere carboxylsyreholdige polymerer. Resultatet er en latexpolymerpartikel med et højt ladet, relativt hydrofilt og noget 'fluffy' overfladelag. CML-partiklerne er elektrosterisk stabiliserede og er derfor sikre i koncentrationer af elektrolyt op til 1M univalent salt. CML-modificerede latexpartikler er negativt ladede med en overflade, som har en polyelektrolytkarakter. Det er kun, når pH er∼ 10, at alle carboxylgrupperne er ioniserede. Dette er en hydrofil latex.
Mikrosfærer er tilgængelige i mange størrelser og overfladefunktioner
• 25 størrelser —at vælge imellem 0,02 mikron til 16 mikron
• —20 forskellige overflader til klar konjugering til stort set ethvert materiale
•—
• —Surfaktantfri ultraren Forskellige
mængder fra milliliter til 500-liters mængder Nøgleanvendelser af mikrosfærer
• Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
• Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
• Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Få flere oplysninger
Læs en teknisk oversigt over mikrosfærer og find ud af om højaktive perler, superaktive perler, specialperler, og gennemgå perlekoblingsprotokoller på IDC Surfactant-free Latex Beads ansøgningsside.
Vi ’laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig Hvis
du ikke kan ’se den mikrosfære, du ’leder efter, på vores lagerliste, laver vi ’en tilpasset mikrosfære til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Materiale Polystyren
Produkttype Latex perler
Produktlinje IDC
Mængde 15 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overflademodifikation CML
Diameter (metrisk) 1 μm