Få mere at vide
Invitrogen™ CML Latex Beads, 4 % w/v, 0,06μ m
Artikelnummer. 11500076
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 11500076
Brand: Invitrogen™ C37233
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. På grund af den måde, hvorpå polystyrenkæderne arrangerer sig i perlen, er overfladen meget hydrofob af karakter, hvilket gør disse ideelle materialer til adsorption af materialer såsom proteiner.
Disse carboxylatmodificerede (CML) latexpartikler fremstilles ved at copolymerisere carboxylsyreholdige polymerer. Resultatet er en latexpolymerpartikel med et højt ladet, relativt hydrofilt og noget 'fluffy' overfladelag. CML-partiklerne er elektrosterisk stabiliserede og er derfor sikre i koncentrationer af elektrolyt op til 1M univalent salt. CML-modificerede latexpartikler er negativt ladede med en overflade, som har en polyelektrolytkarakter. Det er kun, når pH er∼ 10, at alle carboxylgrupperne er ioniserede. Dette er en hydrofil latex.
Mikrosfærer er tilgængelige i mange størrelser og overfladefunktioner
  • 25 størrelser at vælge imellem —0,02 mikron til 16 mikron
  • 20 forskellige overflader —til klar konjugering til stort set ethvert materiale
  • Ultraclean uden overfladeaktive stoffer
  • Forskellige mængder —fra milliliter til 500-liters mængder
Nøgleanvendelser af mikrosfærer
  • Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
  • Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
  • Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
  • Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Få flere oplysninger
Læs en teknisk oversigt over mikrosfærer og find ud af om højaktive perler, superaktive perler, specialperler, og gennemgå perlekoblingsprotokoller på IDC Surfactant-free Latex Beads ansøgningsside.
Vi laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig
Hvis du ikke kan se den mikrosfære, du leder efter, på vores lagerliste, laver vi en tilpasset mikrosfære til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0.04w/v
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Oversigt CML Latex Beads, 15mL, 4% w/v Concentration, 0.06μm Particle Size, White, Suspension Form, De-ionized Water Medium, Super Active Latex Beads, Room Temperature, 2 to 8°C Storage Temperature, Ideal Materials for the Adsorption of Materials Such as Pr
Farve White
Til brug med (applikation) Instrument Calibration (Flow Cytometry, Microscopy, HTS, HCS), Flow Testing (Microfluidics, Blood Flow, Water Flow, and Air Flow), Cell Biology Tracers (Cell Differentiation and Cell Tracing), Immunoassays (Agglutination Tests, ELISA, Particle Capture, and Contrast Reagents)
Materiale Polystyren
Produkttype Latex perler
Format Suspension
Emballage 1 Each
Parkeringsplads 39 A2/COOH (carboxyl group)
Partikeldensitet 1.055g/cm3 at 20°C
Produktlinje IDC
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1.591 at 20°C
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overflademodifikation CML
Volumen (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) middelværdi 0.06 μm
Diameter (metrisk) 0,06μ m