Få mere at vide
CMK, MedChemExpress
Beskrivelse
CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CMK |
| CAS | 821794-90-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19ClN4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (418.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=C(C2=NC=N1)C(C3=CC=C(C=C3)C)=C(N2CCCO)C(CCl)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.82 |
| Formel vægt | 358.82 |
| Vis mere |