Få mere at vide
Skytec™ CMBH Kedeldragt
Artikelnummer. 31702839 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31702839 X-Small
31702835 Lille
31702836 Medium
31702823 Større
31702827 X-Large
31702832 2X-Large
31702821 3X-Large
31702825 4X-Large
31702822 5X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31702839 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. CCCMB/001300/GN0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14269.75 DKK
    8466.25 DKK / Pakke med 10
    Spare 5803.50 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Chemmaster-beklædning tilbyder stærk modstand, der er velegnet til en bred vifte af kemiske håndteringsopgaver.
  • Ring-pull lynlås for nem på- og aftagning, når man bærer handsker
  • Dobbelt stormvendt stolpelukning for øget beskyttelse
  • Hjelmkompatibel hætte
  • Raglan-ærme for større bevægelsesfrihed
  • Tøjet kan genbruges, hvis det ikke er forurenet eller beskadiget
  • Sammensyede og højfrekvent svejsede sømme
  • Testet til ASTM F903
Tekniske data
Farve Grøn
Hætte type Vedhæftet
Materiale PVC
Størrelse X-Small
Ankel stil Løs
Lukketype Lynlås
Manchet stil Standard
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Sømtype Svejset