Beskrivelse
- Ring-pull lynlås for nem på- og aftagning, når man bærer handsker
- Dobbelt stormvendt stolpelukning for øget beskyttelse
- Hjelmkompatibel hætte
- Raglan-ærme for større bevægelsesfrihed
- Tøjet kan genbruges, hvis det ikke er forurenet eller beskadiget
- Sammensyede og højfrekvent svejsede sømme
- Testet til ASTM F903
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Hætte type | Vedhæftet |
| Materiale | PVC |
| Størrelse | Medium |
| Ankel stil | Løs |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Standard |
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
| Sømtype | Svejset |