missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cma2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18527701 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18527701 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18527701 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP120941

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

Cma2 Polyclonal antibody specifically detects Cma2 in Mouse samples. It is validated for Peptide ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Cma2
Applikationer Peptide ELISA
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Peptide ELISA Detection limit 1:2000
Formulering Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA
Genadgangsnr. NP_001019885.1
Gene Alias Chymase 2, Cma2, mast cell, Mast cell protease 10, Mcp10;
Værtsarter Goat
Immunogen Peptide with sequence CKIFKHYKDSLQ corresponding to internal region according to Uniprot Mouse NP_001019885.1, NP_034912.3.
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.