Få mere at vide
Emma Safety Footwear Clyde S3 sko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Metalfri
- Den streetborn sikkerhedssko. Hvis sneakers er det, du foretrækker at bære, men du har brug for en mere sikker sko til arbejdet, skal du ikke lede længere end til Clyde.
- En kompromisløs metalfri sikkerhedssko, der ligner og føles som en klassisk sneaker.
- Den har fået sit navn fra den stærkt støttende forstærkede hæl. Denne hæl sammen med skoens forstærkede, stødabsorberende sål holder ankler, skinneben og led fri for stress og skader.
- DenimX snørebånd med en historie. Lavet af genbrugte jeans til vores cirkulære sikkerhedssko.
- Industrier:
- Logistik& transportere
- Elektronik
- Konstruktion& teknologi
- Fremstilling
- Natur& miljø
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Logistik og Transport, Elektronik, Byggeri og Teknik, Fremstilling, Natur og Miljø |
| Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel |
| Materiale | Nubuck, Olieret Nubuck |
| Størrelse | 39 |
| Passe | Ekstra bred bredde |
| Ankel stil | Høj |
| Produkttype | Sikkerhedssko |