missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ CLVS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17137493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17137493 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17137493 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA5109560

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LLDHEYDDDS EYNVDSYSMP VKEVEKELSP KSMKRSQSVV DPTVLKRMDK NEEENMQPLL SLD.

Required for normal morphology of late endosomes and/or lysosomes in neurons. Binds phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PtdIns(3,5)P2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen CLVS2
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 3.78 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gene CLVS2
Genadgangsnr. Q5SYC1
Gene Alias A330019N05Rik; bA160A10.4; C6orf212; C6orf213; clathrin vesicle-associated Sec14 protein 2; clavesin 2; clavesin-2; clavesin-2 {ECO:0000303; CLVS2; clvs2 {ECO:0000303; PubMed:19651769}; retinaldehyde binding protein 1-like 2; retinaldehyde-binding protein 1-like 2; Retinaldehyde-binding protein 1-like protein 2; RGD1306801; Rlbp1l2; si:ch211-199i15.4
Gensymboler CLVS2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 265-327 of human CLVS2 (NP_001010852.2).
Oprensningsmetode Affinity Chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 134829
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.