Få mere at vide
Invitrogen™ CLRN3 Polyclonal Antibody
Artikelnummer. 13200279
Skift visning
Mængde:
400 μL
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13200279 400 μL 100µg
1 options
Artikelnummer. 13200279 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA526137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4440.00 DKK
    3951.60 DKK / 400µL
    Spare 488.40 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
CLRN3 Polyclonal Antibody for Flow, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen CLRN3
Applikationer Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 0.37 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gene CLRN3
Genadgangsnr. Q8NCR9
Gene Alias clarin 3; clarin-3; CLRN3; TMEM12; transmembrane protein 12; USH3AL1; Usher syndrome type-3A-like protein 1
Gensymboler CLRN3
Værtsarter Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 196-222 amino acids from the C-terminal region of human CLRN3.
Oprensningsmetode Protein A, Antigen affinity chromatography
Mængde 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 119467
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG