Få mere at vide
Novus Biologicals™ CLPTM1 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18348885 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. 18348885
Brand: Novus Biologicals™ NBP317231PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 1209
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 28 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias cleft lip and palate associated transmembrane protein 1, cleft lip and palate transmembrane protein 1
Gen symbol CLPTM1
Forskningskategori Cell Biology
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein CLPTM1