Få mere at vide
Flygtige blandinger D, højt niveau, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15255986 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15255986 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15255986 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLPVDH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2-Butanon78-93-32000 μg/ml
2-hexanon591-78-62000 μg/ml
4-methyl-2-pentanon108-10-12000 μg/ml
Acetone67-64-12000 μg/ml
Kulstofdisulfid75-15-02000 μg/ml
cis-1,2-dichlorethen156-59-22000 μg/ml
p-xylen106-42-32000 μg/ml
Styren100-42-52000 μg/ml
Vinylacetat108-05-42000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Volatiles Mix D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (High Level)
Navn note For CLP SOW 2/88 og 3/92
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
Metoder For amerikanske EPA-metoder CLP
Analyt- eller komponentnavne Acetone; 2-Butanone; Carbon Disulfide; cis-1,2-Dichloroethene; 2-Hexanone; 4-Methyl-2-pentanone; Styrene; Vinyl acetate; p-Xylene
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Element Acetone, 2-Butanon, Kulstofdisulfid, cis-1,2-dichloreten, 2-Hexanon, 4-Methyl-2-pentanon, Flamin, Vinylacetat, p-Xylen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P og T
Mængde 1 ml
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Volatiles Mix D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (High Level)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, hexan-2-one, 4-methylpentan-2-one, carbon disulphide, styrene
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug