Få mere at vide
Semivolatile Balance Mix - Mulighed A, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12946946 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12946946 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 12946946 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SVX
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
3-methylphenol108-39-42000 μg/ml
Anilin62-53-32000 μg/ml
Azobenzen103-33-32000 μg/ml
Carbazol86-74-82000 μg/ml
N-nitrosodimethylamin62-75-92000 μg/ml
Pyridin110-86-12000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Semi-Volatile Balance Mix - Option A
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
Metoder For US EPA metode 8270C
Analyt- eller komponentnavne Aniline; Azobenzene; Carbazole; 3-Methylphenol; N-Nitrosodimethylamine; Pyridine
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Element Anilin, Azobenzen, Carbazol, 3-Methylphenol, N-nitrosodimethylamin, Pyridin
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylenchlorid
Mængde 1 ml
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug