Få mere at vide
CLP Protocol Test Kit til ICP Analyse, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401347
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15401347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035406.KS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CLP Protocol Test Kit for ICP Analysis
MDL nummer MFCD00146473
FN nummer UN3264
Mængde 1 Ea.
Grad Specpure™