Få mere at vide
CLP Instrument Kalibreringsstandard 1: Ag @ 200; Be @ 400; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 18060430
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060430 50 ml
17978669 500 ml
17989139 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060430 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGICL150
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
CLP Instrument Kalibreringsstandard 1: Ag @ 200; Be @ 400; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnavne Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 50 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.