Få mere at vide
CLP Instrument Kalibreringsstandard 1: Ag @ 200; Be @ 400; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
CLP Instrument Kalibreringsstandard 1: Ag @ 200; Be @ 400; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver/Beryllium/Cadmium/Barium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Thallium/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-39-3, 7440-48-4, 7440-50-8 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnavne | Silver/Beryllium/Cadmium/Barium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Thallium/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dilute HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Silver 200 μg/mL/Beryllium 400 μg/mL/Cadmium 500 μg/mL/Barium 1000 μg/mL/Cobalt 1000 μg/mL/Copper 1000 μg/mL/Iron 1000 μg/mL/Lead 1000 μg/mL/Manganese 1000 μg/mL/Nickel 1000 μg/mL/Thallium 1000 μg/mL/Zinc 1000 μg/mL |