Få mere at vide
Clozapin, TRC
Artikelnummer. 18052710
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18052710 250 mg
30041394 50 mg
18081500 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5786-21-0
Molekylær formel C18 H19 Cl N4
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
IUPAC navn 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Formel vægt 326.1298