Få mere at vide
Clozapin
Artikelnummer. 16544264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544264 5 g
16534264 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16544264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464280050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5786-21-0 | C18H19ClN4 | 326,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5786-21-0
Molekylær formel C18H19ClN4
Molekylvægt (g/mol) 326.83
InChI nøgle ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 6-chlor-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,9-diazatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1,3,5,7,10,12,14-heptaen
SMIL CN1CCN(CC1)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine
Smeltepunkt 182,0 °C til 185,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig.
Formel vægt 326.82
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clozapine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Clozapine