Få mere at vide
Clozapin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30132828
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132828 100 mg
30003436 10 mg
30004024 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587520100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34233-69-7
Molekylær formel C18 H19 Cl N4 O
Molekylvægt (g/mol) 342.82
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, N-oxide (8CI), 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine N-oxide
IUPAC navn 3-chlor-6-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin
SMIL C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine N-oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Formel vægt 342.1247
Procent renhed >95%