Få mere at vide
Clozapin N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050226
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050226 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0480.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clozapin N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine N-oxide
CAS 34233-69-7
Analyt- eller komponentnavne Clozapine N-oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 Cl N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, N-oxide (8CI), 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC navn 3-chlor-6-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin
Molekylvægt (g/mol) 342.82
Mængde 100 mg
Formel vægt 342,1247 g/mol