Få mere at vide
Clozapin, Mikromol™
Artikelnummer. 18020010
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18020010 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18020010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0480.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clozapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine
CAS 5786-21-0
Analyt- eller komponentnavne Clozapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC navn 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Mængde 250 mg
Formel vægt 326,1298 g/mol