Få mere at vide
Clozapine-d8, TRC
Artikelnummer. 30368590
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30368590 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30368590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58750210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine-D8
CAS 1185053-50-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18H11D8ClN4
Mængde 10 mg
Synonym 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-d8)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, HF-1854-d8, Liponex-d8
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,21H,8-11H2,1H3/i8D2,9D2,10D2,11D2
SMIL CN(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3NC4=C2C=CC=C4
IUPAC navn 3-chloro-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Molekylvægt (g/mol) 334.87
Formel vægt 334.18
Procent renhed >95