missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clozapine-D4 0.1 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clozapine-D4 |
| CAS | 204395-52-8 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C18 2H4 H15 Cl N4 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Clozapine-D4, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,6,6-d4)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CN(C)CC([2H])([2H])N1C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| IUPAC navn | 3-chloro-6-(2,2,6,6-tetradeuterio-4-methylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.85 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?