Få mere at vide
Clozapin, 97%
Artikelnummer. 15494159
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494159 25 mg 25mg
15404169 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61583.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.90 DKK
    785.65 DKK / 25mg
    Spare 178.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent, selektiv muskarinantagonist | CAS: 5786-21-0 | C18H19ClN4 | 326,828 g/mol
Potent, selektiv muskarinisk antagonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5786-21-0
Molekylær formel C18H19ClN4
Molekylvægt (g/mol) 326.828
MDL nummer MFCD00153785
InChI nøgle ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
PubChem CID 2818
IUPAC navn 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
SMIL CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine
Smeltepunkt 182 °C til 184 °C
Farve Gul
Mængde 25 mg
FN nummer UN2811
Merck Index 14,2423
Formel vægt 326.83
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof