Få mere at vide
Clozapine, 97%, Thermo Scientific™
Potent, selective muscarinic antagonist
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61583.MC
Mængde 100mg
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15404169
  • 2343.32 DKK / 100mg
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
5786-21-0
326.828
ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
2818
CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
C18H19ClN4
MFCD00153785
clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Tekniske data
Clozapine
C18H19ClN4
100mg
14,2423
ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
2818
≥98%
5786-21-0
MFCD00153785
UN2811
clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
326.828
326.83