Få mere at vide
Clozapin, 1 mg/ml i Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30457678
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457678 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457678 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCLZ977FB1LM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Clozapin, 1 mg/ml i methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine
CAS 5786-21-0
Analyt- eller komponentnavne Clozapine
Forsendelsestilstand Ice Pk. (-20 °C)
Molekylær formel C18 H19 Cl N4
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC navn 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11 H-benzo[b][1,4] benzodiazepin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 326,1298 g/mol