Få mere at vide
Clozapin 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30457979
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457979 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30457979 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0480.0011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Clozapin 1,0 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clozapine
CAS 5786-21-0
Analyt- eller komponentnavne Clozapine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C18 H19 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI formel InChI=1 S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20 H,8-11H2,1H3
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC navn 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11 H-benzo[b][1,4] benzodiazepin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 326,1298 g/mol