Få mere at vide
Cloxiquine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16411088 5 g
1 options
Artikelnummer. 16411088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0963
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Cloxiquine (5-Chloro-8-quinolinol) is an antibacterial, antifungal and antiamoebic agent. Cloxiquine can be used for the research of tuberculosis and dermatoses. Cloxiquine suppresses the growth and metastasis of melanoma cells through activation of PPARγ.
Cloxiquine (5-Chloro-8-quinolinol) is an antibacterial, antifungal and antiamoebic agent. Cloxiquine can be used for the research of tuberculosis and dermatoses. Cloxiquine suppresses the growth and metastasis of melanoma cells through activation of PPARγ.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloxiquine
Fysisk form Solid
CAS 130-16-5
Farve Light Yellow
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H6ClNO
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 5-Chloro-8-quinolinol
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (556.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 179.6
Formel vægt 179.6
Procent renhed 98.0%