Få mere at vide
Cloxiquin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458693
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458693 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458693 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0391.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloxiquine
CAS 130-16-5
Analyt- eller komponentnavne Cloxiquine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H6 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
IUPAC navn 5-chloroquinolin-8-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 179.6
Mængde 10 mg
Formel vægt 179,0138 g/mol