Få mere at vide
Cloxacillin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cloxacillin Sodium |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClN3O5S.Na/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 457.0475 |