Beskrivelse
Cloxacillin binder sig til visse penicillin-bindende proteiner (PBP'er), hvilket resulterer i cellelyse. Cellelyse medieres af bakterielle cellevægs autolytiske enzymer. Det kan interferere med autolysinhæmmere. Cloxacillin har mange antibiotikaanvendelser:
- Til behandling af infektioner forårsaget af penicillin G-resistente stafylokokker
- I undersøgelser af brugen af topiske antibakterielle midler til forbrændings- og knusningssår
- Som en AmpCβ -lactamasehæmmer i kombination medβ -laktam antibiotika
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 7081-44-9 |
| pH | 6.0 til 7.5 (litteratur) |
| Farve | White to Off-White |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C19H19ClN3NaO6S |
| Synonym | 5-Methyl-3-(o-chlorophenyl)-4-isoxazolyl] pencillin, cloxacillin sodium |
| Opløselighedsinformation | Fritopløselig i vand (200 mg + 4 ml, klar farveløs til svag gul opløsning) og methanol; Opløseligt i alkohol, ethylengykol, ethyl og pyriden. |
| InChI nøgle | KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M |
| SMIL | CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cloxacillin Sodium Salt
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cloxacillin Sodium Salt