Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cloxacillin natriumsalt monohydrat
Artikelnummer. 15356256 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15356256 1 g 1g
15565136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15356256 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    422.65 DKK / 1g
    Spare 87.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Cloxacillin natriumsaltmonohydrat, CAS # 7081-44-9, er en forbindelse, der retter sig mod gram-positive bakterier og viser antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Cloxacillin natriumsaltmonohydrat er et chloreret derivat af oxacillin, der viserβ -laktamase-resistent antibiotisk aktivitet
•Denne forbindelse hæmmer det sidste trin af bakteriel cellevægssyntese ved at binde til penicillin-bindende proteiner (PBP'er), hvilket resulterer i cellelyse, der medieres af bakterielle cellevægs autolytiske enzymer
Applikationer
•Cloxacillin natriumsaltmonohydrat er rettet mod gram-positive bakterier og er effektivt mod stafylokokker, der producererβ -lactamase
•Det virker in vitro mod både penicillin gram-resistente og gram-følsomme stafylokokker, visse streptokokker og pneumokokker
•Denne forbindelse er almindeligt anvendt in vivo og in vitro undersøgelser som AmpCβ -lactamasehæmmer i kombination medβ -laktam antibiotika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7081-44-9
Molekylær formel C19H19ClN3NaO6S
Molekylvægt (g/mol) 475.876
InChI nøgle KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
IUPAC navn natrium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat;hydrat
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloxacillin sodium salt monohydrate
Type Cloxacillin natrium saltmonohydrat
Infrarødt spektrum Autentisk
Vand 3.0 til 5.0%
Mængde 1 g
Formel vægt 475.88
Procent renhed ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cloxacillin sodium salt monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.