Få mere at vide
Cloxacillin natriummonohydrat
Artikelnummer. 15417889
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417889 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15417889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66500.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 7081-44-9 | C19H19ClN3NaO6S | 475,876 g/mol
Målretter primært grampositive bakterier, især --laktamaseproducerende stafylokokker
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Målretter primært grampositive bakterier, især _x001A_-laktamaseproducerende stafylokokker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloxacillin sodium monohydrate
Type Cloxacillin natriummonohydrat
Fysisk form Pulver
CAS 7081-44-9
Smeltepunkt 170 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C19H19ClN3NaO6S
MDL nummer MFCD00150735
Kogepunkt 689 °C
Merck Index 14,2419
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
IUPAC navn sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 475.876
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
Formel vægt 475.88
Procent renhed 95%