Få mere at vide
Cloxacillin natriummonohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17902396
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17902396 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17902396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0682.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cloxacillin natriummonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloxacillin Sodium Monohydrate
CAS 7081-44-9
Analyt- eller komponentnavne Cloxacillin Sodium Monohydrate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C19 H17 Cl N3 O5 S . Na . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(o-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2α,5α,6β)]-, 3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl penicillin sodium salt monohydrate, Cloxacillin sodium hydrate, Sodium 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate hydrate, Sodium cloxacillin monohydrate
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O5S.Na.H2O/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
SMIL O.[Na+].Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 475.88
Mængde 500 mg
Formel vægt 475,8784 g/mol