Få mere at vide
Cloxacillin natrium EP urenhed D, Mikromol™
Beskrivelse
Cloxacillin natrium EP urenhed D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 23598-72-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C11 H8 Cl N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cloxacillin Sodium Imp. D (EP), Cloxacillin Imp. D (EP), Cloxacillin USP Related Compound D, Cloxacillin USP RC D, 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre |
| Vis mere |