Få mere at vide
Cloxacillin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311095
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311095 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311095 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11692090AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloxacillin
CAS 61-72-3
Analyt- eller komponentnavne Cloxacillin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H18 Cl N3 O5 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(o-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(3-o-Chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-ylamido) penicillanic acid, 6-(5-Methyl-3-o-chlorophenylisoxazole-4-carboxamido) penicillanic acid, 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]penicillanic acid, 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarboxamido]penicillanic acid, BRL 1621, Methocillin S, Orbenin Extra Dry Cow, Syntarpen
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27)/t13-,14+,17-/m1/s1
SMIL Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 435.8813
Mængde 1 ml
Formel vægt 435.0656 g/mol