Få mere at vide
Clotrimozol, 99,95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426911 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11426911 100 g
1 options
Artikelnummer. 11426911 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219894480
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clotrimozole
CAS 23593-75-1
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.9995
Molekylær formel C22H17ClN2
Mængde 100 g
Synonym clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
InChI nøgle VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
IUPAC navn 1-[(2-chlorphenyl)-diphenylmethyl]imidazol
Molekylvægt (g/mol) 344.842
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
Formel vægt 344.8
Fysisk form Krystallinsk pulver